Läs mer
Salpetersyra, 69,0-70,0 %, BAKER INSTRA-ANALYZED Reagens, för spårmetallanalys, J.T. Baker™
Produktkod. 15290053 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Poly belagd
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15290053 2.5 L Poly belagd 2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15290053 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 959834
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric Acid, 69.0-70.0%
Namnnotering ACS
CAS 7697-37-2
Förpackning Poly belagd
Analysprocentintervall 69.0 to 70.0 %
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.01
Procent renhet 69.0 to 70.0%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.