Läs mer
Salpetersyra 69%, Certifierad AR , Eur.Ph., för analys med låg kadmium-, bly- och kvicksilvernivå, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 12695167 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12695167 1 L 1 L
12605177 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12695167 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/2320/PB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
pH 1
Färg Gult
Smältpunkt -42 °C
Kokpunkt 122 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid