Läs mer
Salpetersyra, 70 %, ULTREX™ II Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15508384 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Fluoropolymer, förlakad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508384 1 L Fluoropolymer, förlakad Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15508384 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6901.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För kritisk elementaranalys med mindre än 10 delar per biljon (ppt) nivåer. Salpetersyra, 70 %, ULTREX™ II reagens, J.T. Baker™ är en extremt ren syra med låga halter av metalliska föroreningar speciellt för användning i ppt-spårelementanalys.
Renhet och konsistens är nyckelkrav för alla reagenskemikalier, men de är särskilt viktiga med syror.
  • Tillverkad med den senaste bearbetningen
  • Förpackad under renrumsförhållanden
  • Karakterisering efter förpackning utförs med hjälp av avancerade analytiska instrumentella metoder
  • Ett certifikat för faktisk partianalys medföljer varje flaska
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid
CAS 7697-37-2
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 83°C
Densitet 1.4g/cm3
Förpackning Fluoropolymer, förlakad
Anteckningar om renhetsgrad Ultrapure reagent
Analysprocentintervall 67-70%
Anteckningar om analysprocent w/w
Kvantitet 1 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.01g/mol
Kvalitet ULTREX™ II
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.