Läs mer
Salpetersyra, 70%, i vatten, Thermo Scientific™
Produktkod. 17312481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17312481 2.5 L
17302481 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17312481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124650026
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Utseende Klar vätska (kan mörkna vid förvaring)
Kemiskt namn eller material Nitric acid
Sammansättning 70 % salpetersya, 30 % vatten
Smältpunkt -42 °C
Kokpunkt 122 °C (760 mmHg)
Koncentration 67 % till 70 %
Densitet 1.4
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 0,94 kPa (20 °C)
Analyscertifikat Tillgänglig
Kvantitet 2.5 L
Linjär formel HNO3
Fysisk form Vätska
UN-nummer 2031
Fieser 05-474
Merck Index 6608
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: > 100 g/100 ml (20 °C)
Formel vikt 63.01
Procent renhet 70%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid (65 - 70%)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid