Läs mer
Salpetersyra, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Den huvudsakliga kommersiella användningen av salpetersyra, ACS, 68,0-70,0 % är vid produktion av gödningsmedel och reagens för nitrering. Det används i applikationer för produktion av sprängämnen, nylonprekursorer och speciella organiska föreningar. Salpetersyra används indirekt som oxidationsmedel i vätskedrivna raketer för att bestämma spårhalt av metaller i lösningar. Det används som ett kemiskt dopningsmedel för organiska halvledare och i reningsprocesser för råa kolnanorör, artificiell åldring av tall och lönn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös till blekgul vätska |
| Kemiskt namn eller material | Nitric acid |
| Färg | Färglös till gul |
| Kokpunkt | 121 °C |
| Densitet | 1,41 g/cm3 (vid 20 °C) |
| Odör | Stickande lukt |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) (vid 20 °C) |
| Analysprocentintervall | 68,0 till 70,0 % |
| Kvantitet | 6 x 3178 g |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.