Läs mer
Salpetersyra, ACS-reagens, 70 %, Solstice
Produktkod. 15615530
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.2 L
2.5 L
6 x 500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.2 L
2.5 L
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15615530 500 mL Glasflaska 500ml
15685520 100 mL Glasflaska 100ml
15695520 2.2 L Poly flaska 2.2 L
15605530 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15625530 6 x 500 mL Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15615530 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 438073500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 SEK
    2305.82 SEK / 500ml
    Save 214.18 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS-reagens, 70 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid
Namnnotering ACS-reagens, 70%
Kokpunkt 122 °C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <70.0000%, <50.0000%
Densitet 1,413 g/ml vid 20 °C (lit.)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mL
Linjär formel HNO3
UN-nummer UN2031
Formel vikt 63.01
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid