Läs mer
Salpetersyra, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Produktkod. 15584055 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15584055
Brand: JT Baker 9368.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Syror för kritisk spårmetallanalys. Kvaliteten är säkerställd för upp till 64 spårmetaller testade till mycket låga delar per miljard (ppb) nivåer.
Syror analyseras för upp till 64 metaller i intervallet för låga delar per miljard (ppb), vilket säkerställer låg bakgrundsinterferens för att utföra kritisk spårmetallanalys.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Smältpunkt -41.6°C
Kokpunkt 83°C
Odör Pungent
Analysprocentintervall 67 to 69 %
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
UN-nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslighetsinformation Fully miscible with Water
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107