Beskrivning
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
- Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
- Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
- Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
- Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
- Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
- Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric acid |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smältpunkt | -41.6°C |
| Kokpunkt | 83°C |
| Densitet | 1.503g/cm3 at 20°C |
| Odör | Pungent |
| Förpackning | HDPE |
| Anteckningar om renhetsgrad | For use in Trace Metal Analysis |
| Analysprocentintervall | 69-69% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.