Produktkod. 15676804
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Förpackning:
Safe-Cote™ Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15676804
2.5 L
Safe-Cote™ Glas
2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15676804
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
A200SI212
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Nitric Acid
pH
-1.0
Färg
Färglös gul
CAS
7697-37-2, 7732-18-5
Smältpunkt
-41°C
Kokpunkt
120.5°C
Densitet
1.40g/cm³
Tungmetaller (som Pb)
0.2ppm max.
Identifiering
Pass Test
Förpackning
Safe-Cote™ Glas
Rester efter antändning
2ppm max.
Ångtryck
0.94 kPa at 20°C
Analysprocentintervall
70%
Normalitet
about 15.8
Kvantitet
2.5 L
Molekylformel
HNO3
Fysisk form
Vätska
MDL-nummer
MFCD00011349
UN-nummer
2031
Synonym
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-nyckel
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER
O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn
salpetersyra
Molekylvikt (g/mol)
63.01
PubChem CID
944
ChEBI
CHEBI:48107
Formel vikt
63.01
Procent renhet
68.0 to 70.0% (w/w)
Kvalitet
Certifierad ACS Plus
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .