Läs mer
Salpetersyra, miljöklass, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Den huvudsakliga kommersiella användningen är vid produktion av gödningsmedel och reagens för nitrering. Det innebär i applikationer för produktion av sprängämnen, nylonprekursorer och speciella organiska föreningar. Salpetersyra används indirekt som oxidationsmedel i vätskedrivna raketer för att bestämma spårhalt av metaller i lösningar. Det används som ett kemiskt dopningsmedel för organiska halvledare och i reningsprocesser för råa kolnanorör, artificiell åldring av tall och lönn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Kemiskt namn eller material | Nitric acid |
| Färg | Färglös till gul |
| Kokpunkt | 121°C |
| Densitet | 1.41 |
| Odör | Pungent |
| Ångtryck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Analysprocentintervall | 67-70% |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Flytande, enkel underkokande kvartsdestillation |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nitric acid, 67-70%
- Fara
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.