Läs mer
Salpetersyra, miljöklass, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481497
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481497 2.5 L 2.5 L
15471497 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15481497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038747.K4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Den huvudsakliga kommersiella användningen är vid produktion av gödningsmedel och reagens för nitrering. Det innebär i applikationer för produktion av sprängämnen, nylonprekursorer och speciella organiska föreningar. Salpetersyra används indirekt som oxidationsmedel i vätskedrivna raketer för att bestämma spårhalt av metaller i lösningar. Det används som ett kemiskt dopningsmedel för organiska halvledare och i reningsprocesser för råa kolnanorör, artificiell åldring av tall och lönn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Utseende Colorless to pale yellow liquid
Kemiskt namn eller material Nitric Acid
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 121°C
Densitet 1.41 g/cm3 at 20°C
Odör Pungent
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Analysprocentintervall 67-70%
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Flytande, enkel underkokande kvartsdestillation
UN-nummer 2031
Löslighetsinformation Miscible in water and ether.
Formel vikt 63.01
Kvalitet Miljö
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric Acid: 69.0%; Water: 31.0%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.