Produktkod. 11430191
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
11430191
1000 mL
1000ml
11420191
500 mL
500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
11430191
Leverantör
Thermo Scientific Alfa Aesar
Leverantörsnummer
038748.AU
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
CAS
7697-37-2
Molekylformel
HNO3
Molekylvikt (g/mol)
63.01
MDL-nummer
MFCD00011349
InChI-nyckel
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID
944
ChEBI
CHEBI:48107
IUPAC-namn
nitric acid
LEDER
O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Nitric acid
Färg
Colorless to Yellow
Kokpunkt
121°C
Densitet
1.41g/mL
Odör
Pungent
Kvantitet
1000 mL
Fysisk form
Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation
UN-nummer
UN2031
Merck Index
14,6577
Formel vikt
63.01
Procent renhet
68 to 70%
Kvalitet
Environmental Plus
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .