Läs mer
Salpetersyra, Honeywell™
Produktkod. 16831490 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastburk
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16831490
Brand: Honeywell Research Chemicals 40303H2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Halvledarklass VLSI (Honeywell 17512), 69-71 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Kokpunkt 122°C (1.013 hPa)
CAS Min % ≥30.00%, ≥50.00%
CAS Max % <50.00%, <70.00%
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.1 ppm
Förpackning Plastburk
Anteckningar om renhetsgrad Semiconductor grade acid
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107