Läs mer
Salpetersyra, Puriss. pa, 65 % (Hg≤ 0,0000005%),≥ 65 % (T), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric acid |
| Namnnotering | Puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%), ≥65% (T) |
| Kokpunkt | 122°C |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Densitet | 1.37-1.41 g/mL at 20 °C(lit.) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 L |
| Linjär formel | HNO3 |
| UN-nummer | UN2031 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitric acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid