Produktkod. 15613090
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15613090
4 x 2.5 L
Glass Bottle
Paket med 4
15603090
2.5 L
Glasflaska
2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15613090
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
307024X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 69 %
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Kemiska identifierare
CAS
7697-37-2
,
7732-18-5
Molekylformel
HNO3
Molekylvikt (g/mol)
63.01
MDL-nummer
MFCD00011349
InChI-nyckel
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID
944
ChEBI
CHEBI:48107
IUPAC-namn
nitric acid
LEDER
O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Nitric acid
Namnnotering
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥69%
Kokpunkt
122°C
CAS Min %
≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max %
<70.0000%, <50.0000%
Densitet
1.413 g/mL at 20 °C(lit.)
Förpackning
Glass Bottle
Kvantitet
4 x 2.5 L
Linjär formel
HNO3
UN-nummer
UN2031
Formel vikt
63.01
Procent renhet
>69%
Kvalitet
ACS Reagent/Reagent ISO
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .