Läs mer
Salpetersyra, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., för bestämningar med ditizon,≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623090 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Metal Drum
Plastflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
40kg
Paket med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623090 1 L Plastflaska 1 L
15633090 1 L Glasflaska 1 L
15653090 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15643090 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15683090 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15673090 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15663090 40 kg Metal Drum 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15623090 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 307091L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., för bestämningar med ditizon,≥ 65 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitric Acid
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 1.37 to 1.41g/mL at 20°C
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning ≤0.0005% (as SO4)
Ångtryck 8mmHg (20°C)
Kvantitet 1 L
UN-nummer 2031
Formel vikt 63.01g/mol
Procent renhet ≥65%
Kvalitet puriss. pa
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid