Learn More
Salpetersyra, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., för bestämningar med dithizon, ≥65 %, Solstice
Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nitric Acid |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densitet | 1,37 till 1,41 g/ml vid 20 °C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Rester efter antändning | ≤0,0005 % (som SO4) |
| Ångtryck | 8 mmHg (20 °C) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| UN-nummer | 2031 |
| Formel vikt | 63,01 g/mol |
| Procent renhet | ≥65% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitric acid
- Fara
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain:
Product Title