Läs mer
Salpetersyra, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., för bestämningar med ditizon,≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric acid |
| pH | <1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -31°C |
| Kokpunkt | 122°C (1,013 hPa) |
| CAS Min % | ≥ 50% |
| CAS Max % | <70% |
| Densitet | 1.400 - 1.480 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 190 L |
| Linjär formel | HNO3 |
| Visa mer |