Läs mer
Salpetersyra, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., för bestämningar med ditizon,≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16635793 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
35 kg
190 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16635793 35 kg
16625793 190 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16635793 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 3070935KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid
pH <1
Färg Färglös
Smältpunkt -31°C
Kokpunkt 122°C (1,013 hPa)
CAS Min % ≥ 50%
CAS Max % <70%
Densitet 1.400 - 1.480 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 35 kg