Läs mer
Salpetersyra, utspädd, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11474709 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11474709 100 mL Uppenbar manipulation 100ml
1 options
Produktkod. 11474709 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1058402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) och framställd i en ISO 9001 anläggning. Salpetersyra, utspädd, EP-klass, Reagecon™ är en färdig reagenslösning som används för nitrering och som oxidationsmedel. Den innehåller 125g/L HNO3 .
Salpetersyra är en frätande mineralsyra som tillför en nitrogrupp under nitrering och som också ofta används som oxidationsmedel. Denna lösning framställs genom att tillsätta 20 g salpetersyra (63 –70% HNO3 ) till 100mL vatten för att producera en utspädd lösning med ungefär 125g/L HNO3 .
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen nitrate
Färg Färglös
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Koncentration 125g/L HNO3
Förpackning Uppenbar manipulation
Analyscertifikat Yes
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.0g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NITRIC ACID, DILUTE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid