Produktkod. 10326380
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bag in box
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
10326380
2.5 L
HDPE plastflaska
2.5 L
10756101
1 L
HDPE plastflaska
1 L
11468962
10 L
Bag in box
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
10326380
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
J/5600/17
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
7697-37-2
Molekylformel
HNO3
Molekylvikt (g/mol)
63.01
MDL-nummer
MFCD00011349
InChI-nyckel
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID
944
ChEBI
CHEBI:48107
IUPAC-namn
salpetersyra
LEDER
O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Färg
Färglös
Förpackning
HDPE plastflaska
Kvantitet
2.5 L
Fysisk form
Vätska
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .