Läs mer
Salpetersyralösning, 0,1 M, Honeywell™
Produktkod. 15624930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15624930 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15624930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353181L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Volumetrisk, 0,1 M HNO3 (0,1N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid solution
CAS 7697-37-2
Kvantitet 1 L
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
UN-nummer UN3264
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.01g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid