Läs mer
Salpetersyra, TRACESELECT™ Ultra, för UltraTrace Analysis, 67-69 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15670580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15670580 250 mL Poly flaska 250ml
15690580 500 mL Polyflaska 500ml
15660580 1 L Poly flaska 1 L
15680580 2 L Poly flaska 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15670580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 02650250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
TraceSELECT™ Ultra, för ultraspåranalys, 67-69 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid
Namnnotering TRACESELECT™ Ultra, for UltraTrace Analysis, 65-71%,
Kokpunkt 122°C
Densitet 1.420 g/cm3
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 8mmHg (20°C)
Analysprocentintervall 64.5 to 70%
Kvantitet 250 mL
Linjär formel HNO3
UN-nummer UN2031
Formel vikt 63.01
Procent renhet 67 to 69%
Kvalitet Ultratrace
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid