Läs mer
Nitric Acid, Ultra-Pure, 7M, Chem-Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric Acid |
| CAS | 7697-37-2 |
| Koncentration | 441.07g HNO3 / 1L H2O |
| Densitet | 1.22g/mL |
| Icke_flyktig materia | <2ppm |
| Förpackning | PEB |
| Normalitet | ± 7N |
| Kvantitet | 10 L |
| Molekylformel | HNO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitric acid 7 mol/l (ultra pure)
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid