Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric Acid |
| CAS | 7697-37-2 |
| Förpackning | Vätskeflaska med smal mun |
| Densitet | 1L = 1.41kg |
| Kvantitet | 2 L |
| Molekylformel | HNO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Synonym | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| InChI-nyckel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O[N+]([O-])=O |
| Visa mer |