Läs mer
Lovibond™ Nitrifikationshämmare (N-ATH)
Produktkod. 10079651
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10079651 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 10079651 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2418642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 SEK
    276.76 SEK / 50ml
    Save 34.24 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Nitrifikationshämmare N-ATH 50mL för användning med OxiDirect BOD-system
Specifikationer
Beskrivning Nitrifikationshämmare N-ATH
Volym (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) OxiDirect BOD System