Läs mer
Nitritex™ Nitritex™ Omega Pro-tech™ Blue Disposable Powder-free Laboratory Gloves
Produktkod. p-8008431
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12910845
Brand: Nitritex™ OTEBL2103M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Blue disposable powder free gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
  • Blue
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 2859
Klassificering Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment
Färg Blue
Disponibel Single-use
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Medium
Handske manschettstil Beaded/Rolled
Inspekterad för medicinsk användning Yes
Längd (metrisk) 24 cm