Läs mer
Chemsplash Nitrilpulverfria engångshandskar Blå
Beskrivning
Premium komfort nitrilhandske med texturerade fingertoppar
- Matkontakt godkänd
- Medicinsk betyg
- Ambidexter
- Rullad manschett och latexfri
- PFAS-fri
- Pekskärmskompatibel
- CE och UKCA godkända
- Tjocklek: 2,8 mm, Vikt: 3,5 g
- AQL: 1,5
Beskrivning: The Chemsplash Multi-Task nitrilpulverfria engångshandskar är medicinska och livsmedelssäkra och erbjuder överlägset skydd med en AQL-nivå på 1,5. Dessa handskar är lämpliga för kemiskt stänkskydd och har vissa elastiska egenskaper, vilket möjliggör enkel användning och passform. De är perfekta för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Denna produkt är fri från PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andra konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Blått |
| Fingertjocklek (engelska) | 0,1 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 0,1 tum |
| Visa mer |