Läs mer
Chemsplash Nitrilpulverfria engångshandskar Blå
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058474
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058474 X-large
30058198 Liten
30058274 Intermediär
30058218 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30058474 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 4010.300.007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multi-Task nitrilpulverfria engångshandskar, medicinsk kvalitet och livsmedelssäkra. AQL-nivå på 1,5.
Premium komfort nitrilhandske med texturerade fingertoppar
  • Matkontakt godkänd
  • Medicinsk betyg
  • Ambidexter
  • Rullad manschett och latexfri
  • PFAS-fri
  • Pekskärmskompatibel
  • CE och UKCA godkända
  • Tjocklek: 2,8 mm, Vikt: 3,5 g
  • AQL: 1,5
Beskrivning: The Chemsplash Multi-Task nitrilpulverfria engångshandskar är medicinska och livsmedelssäkra och erbjuder överlägset skydd med en AQL-nivå på 1,5. Dessa handskar är lämpliga för kemiskt stänkskydd och har vissa elastiska egenskaper, vilket möjliggör enkel användning och passform. De är perfekta för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Denna produkt är fri från PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andra konfliktmaterial.
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Klorerad Nej
Användningsområden Lab
Färg Blått
Fingertjocklek (engelska) 0,1 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.07 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0,1 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Produkttyp Engångshandskar
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 0,1 tum
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Rullad
Foder Ofodrad