Beskrivning
- 100 % nitrilpolymer förebygger risken för allergier relaterade till latexprotein
- Nitrilbeläggning
- Strukturerad fingertoppsgreppdesign
- Rullad pärlmanschett
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 2.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 0,0067 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Visa mer |