Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handskar
BIOPHARMA
Produktkod. 11736733 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
6
7
8
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11736733 10 Paket med 1000
11796723 6 Paket med 1000
11706733 7 Paket med 1000
11716733 8 Paket med 1000
12336347 Liten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11736733 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93311100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6138.00 SEK
    3938.05 SEK / Paket med 1000
    Save 2199.95 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Producerad i en kontrollerad pulverfri miljö, med exceptionellt låga nivåer av extraherbart material och partiklar.
  • 100 % nitrilpolymer förebygger risken för allergier relaterade till latexprotein
  • Nitrilbeläggning
  • Strukturerad fingertoppsgreppdesign
  • Rullad pärlmanschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI III EN 374, DA 21 CFR 177-2600
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 2.5
Färg Naturlig
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 0,0067 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,0067 tum
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
För användning med (applikation) Elektronikmontering, hantering av känsliga delar och material
Kvantitet 1000 par
Motståndskraftig mot Stänkmotstånd
Serie 93-311