Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12336347 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
6
7
8
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12336347 Liten Paket med 1000
11796723 6 Paket med 1000
11736733 10 Paket med 1000
11706733 7 Paket med 1000
11716733 8 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12336347 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93311090
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Producerad i en kontrollerad pulverfri miljö, med exceptionellt låga nivåer av extraherbart material och partiklar.
  • 100 % nitrilpolymer förebygger risken för allergier relaterade till latexprotein
  • Nitrilbeläggning
  • Strukturerad fingertoppsgreppdesign
  • Rullad pärlmanschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering PPE Kategori II
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 2.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 0,0067 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulveriserad
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,0067 tum
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Rullad
Kvantitet 100 Pk.
Motståndskraftig mot Syror, alkoholer, ketoner och alkalier
Längd (metrisk) 24 cm