Läs mer
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
6
7
8
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
- Nitrile coating
- Textured fingertips grip design
- Rolled beaded cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Renrumsklass | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Yes |
| AQL | 2.5 |
| Färg | Natural |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Visa mer |