Läs mer
Nitrilotriättiksyra, 99 %
Produktkod. 10279550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10279550 1 kg Plastflaska 1kg
10351351 5 g Glasflaska 5g
10782782 250 g Plastflaska 250g
15119283 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10279550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415740010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Nitrilotriättiksyra, CAS # 139-13-9, är en triarboxylsyraförening som används för kemisk kelering och eluering i proteinstudier samt rening av vissa jordföreningar. | CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Nitrilotriättiksyra (2,2',2-nitrilotriättiksyra) är en trikarboxylsyra som används för kemisk rening
Användningsområden
  • En känd mutagen, lämplig för cellodlingsexperiment av DNA-skada
  • Nitrilotriättiksyra kan användas för proteineluering med His-tag-metoden och kemisk kelering
  • Nitrilotriättiksyra kan kelera Ca2+, Co2+, Cu2+ och Fe3+
  • Avsedd för känsliga applikationer som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-13-9
Molekylformel C6H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 191.14
MDL-nummer MFCD00004287
InChI-nyckel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-namn 2-[bis(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel N(CH2CO2H)3
Kvantitet 1 kg
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,28 g/L (22,5 °C). Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 191.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrilotriacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.