Läs mer
Nitrilotriättiksyra, 99 %
Beskrivning
Det används som ett utmärkt kelatbildare. Det används också som komplexbildare, metallmaskeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som ett utmärkt kelatbildare. Det används också som komplexbildare, metallmaskeringsmedel.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrilotriacetic acid |
| Smältpunkt | 246 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | N(CH2CO2H)3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1710776 |
| Merck Index | 14,6579 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 191.14 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Nitrilotriacetic acid
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.