Läs mer
Nitrilotriättiksyra, ACS-klass,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432892 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11432892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetic Acid
CAS 139-13-9
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C6H9NO6
MDL-nummer MFCD00004287
Kvantitet 500 g
Synonym Nitrilotriacetic acid, Aminotriacetic acid
InChI-nyckel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-[bis(karboximetyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Formel vikt 191.14
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Pulver