Läs mer
Nitrilotriättiksyra, ACS-klass,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442892 1 kg 1kg
11422892 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255191
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 139-13-9
Molekylformel C6H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 191.14
MDL-nummer MFCD00004287
InChI-nyckel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-namn 2-[bis(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetic Acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 191.14
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Fast