Läs mer
Nitrilotriacetic Acid-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrilotriacetic Acid-d9 |
| CAS | 807630-34-8 |
| Molekylformel | C6 D9 N O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Glycine-1,2,2-d3','N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]- (9CI), N,N-Bis[(carboxy-d)methyl-d2]glycine-1,2,2-d3, Nitrilotriacetic Acid-d9, Nitrilotriacetic Acid-D9, NTA-d9, Deuterio 2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxy-2-oxo-ethyl)amino]-2,2-dideuterio-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3 |
| LEDER | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| IUPAC-namn | deuterio 2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxy-2-oxoethyl)amino]-2,2-dideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.1942 |
| Formel vikt | 200.0995 |