Läs mer
Nitrilotriättiksyra, Solstice
Produktkod. 15684240
Change view
Kvantitet:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
50g
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684240 25 kg 25kg
15694240 50 g 50g
15624250 6 x 50 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15684240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3453925KG
 Begränsad artikel
I lager
för komplexometri,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-13-9
Molekylformel C6H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 191.14
MDL-nummer MFCD00004287
InChI-nyckel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-namn 2-[bis(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetic acid
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Linjär formel N(CH2COOH)3
Kvantitet 25 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1710776
Formel vikt 191,14 g/mol
Procent renhet ≥99%