Läs mer
Nitrilotriättiksyra, Mikromol™
Beskrivning
Nitrilotriättiksyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrilotriacetic Acid |
| CAS | 139-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrilotriacetic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H9 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[bis(karboxymetyl)amino]ättiksyra |
| Visa mer |