Läs mer
Nitrilotriättiksyra, TRC
Produktkod. 17934245
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934245 1 g
17902935 10 g
17971915 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17934245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4901751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-13-9
Molekylformel C6 H9 N O6
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Synonym Nitrilotriacetic acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Acetic acid, nitrilotri- (8CI), N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, Chel 300, Chelest NT, Complexon I, Dissolvine A, Dissolvine AZ, Hampshire NTA acid, N 0098, NSC 2121, NTA, Nitrilo-2,2',2' '-triacetic acid, Nitrilo-N,N,N-triacetic acid, Nitrilotris(methylenecarboxylic acid), Titriplex I, Triglycine, Triglycollamic acid, Trilon AS, Tris(carboxymethyl)amine, Tris(hydroxycarbonylmethyl)amine, Versene NTA acid, α,α',α' '-Trimethylaminetricarboxylic acid
IUPAC-namn 2-[bis(karboxymetyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.043
Procent renhet >95%