Läs mer
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate, 99+%
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Nitrilotriättiksyra, trinatriumsalt, monohydrat anses vara en icke-genotoxisk förening med cancerframkallande aktivitet
• Denna förening hämmar gap-junctional kommunikation mellan kinesisk hamster lungfibroblaster
Användningsområden
•Nitrilotriättiksyra trinatriumsaltmonohydrat används ofta i laboratorieexperiment på grund av dess förmåga att inducera den tumörframkallande processen
• Det har använts i in vivo-experiment som en inducerare av blås- och njurtumörer i djurmodeller
• Det används som ett kelatbildande medel, som bildar koordinationsföreningar med metalljoner (kelater)
Litteraturreferenser
Malcolm, A.; Mills, L. Hämning av gap-junctional intercellulär kommunikation mellan kinesisk hamsterlungfibroblaster genom di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) och trinatriumnitrilotriacetatmonohydrat (NTA). Cellbiologi och toxikologi. 1989, 5, –145 153.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate |
| Smältpunkt | >320.0°C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | N(CH2CO2Na)3·H2O |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 484g/L (25°C) |
| Formel vikt | 275.09 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.