Läs mer
Nitrilotris(methylene)triphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrilotris(methylene)triphosphonic Acid |
| CAS | 6419-19-8 |
| Molekylformel | C3 H12 N O9 P3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | P,P’,P’’-[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic Acid, 1,1,1-Nitrilotris(methylphosphonic Acid), ATMP, Aminotri(methylenephosphonic Acid), Briquest 301, NTPH, Nitrilo- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13) |
| LEDER | OP(=O)(O)CN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.05 |
| Formel vikt | 298.9725 |