Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrit/pH-testremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom en minut
- Indikerar bakterietillväxt i kylningssmörjmedelscykeln
- Hjälper till att skydda arbetare mot cancerframkallande nitrosamin
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Beställningsinfo
Examen
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Nitrit/pH-testremsa |
| För användning med (applikation) | Snabb och enkel bestämning av nitrit och pH i kylande smörjmedel |
| Examen | 0 till 80mg/L NO2–, 6,0 till 9,6 pH |
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | Semikvantitativa testremsor |