Läs mer
Nitrit QC-prov, avloppsvattenstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15608225 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15608225 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 15608225 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 770
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Nitrit QC-prov för avloppsvattenanalys, 2 mL, SPEX CertiPrep™
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Nitrit QC-prov
  • QC-prov för avloppsvattenanalys
  • 2 ml volym
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrite QC Sample
Namnnotering Yields up to 2L after dilution
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Kvantitet 2 mL
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning