Läs mer
Nitritlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12962165 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12962165 100 mL 100ml
12972165 250 mL 250ml
12982165 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12962165 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 033 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.00 SEK
    518.62 SEK / 100ml
    Save 224.38 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Especificaciones
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.