Läs mer
Nitritlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12982165 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12982165 500 mL 500ml
12962165 100 mL 100ml
12972165 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12982165 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 033 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 SEK
    1082.83 SEK / 500ml
    Save 312.17 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel NO2-
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrite
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL