missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrite Standard: NO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Nitrite Standard: NO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrite |
| CAS | 14797-65-0 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrite |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (N O2)- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | NO2− |
| LEDER | [O-]N=O |
| IUPAC-namn | Nitrite |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?