Läs mer
Nitrit standardlösning, Chem Lab™
Produktkod. 11979102
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11979102 100 mL 100ml
11989102 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11979102 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.1451.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    393.93 SEK / 100ml
    Save 85.07 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Nitritstandardlösning 1000 μg/ml för IC (Ion HIQU)
Kemiska identifierare
CAS 7632-00-0
Molekylformel NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 69.00
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natriumnitrit
LEDER [Na+].[O-]N=O
Specifikationer
Spårbarhet till NIST Referensstandarder enligt NIST SRM 136 år gammal
Odör Luktfritt
Fysisk form Vätska
Koncentration Lösningen innehåller 1000 μg/ml NO2-
Färg Färglös
Kokpunkt 100 C
Löslighet Lösligt i vatten
Kvantitet 100 mL