Läs mer
Ansell BioClean™ Nerva BNAL extra långa renrumshandskar i nitril
BIOPHARMA
Produktkod. 13127196
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
13127196 Intermediär Paket med 1000
13137196 Liten Paket med 1000
13117196 Betydande Paket med 1000
13147196 X-large Paket med 1000
15278188 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13127196 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BNALM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitril 16 tums armbågshandskar är resistenta mot en rad kemikalier och minskar risken för korskontaminering.
  • Extra lång 16 tum för att ge armbågsskydd
  • Ambidexter
  • Icke-steril
  • Texturerad, puderfri, latexfri
  • ESD-egenskaper
  • Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden
  • Manschett med pärlor
  • Partikelfri förpackning som är lätt att riva
  • Dubbel-donnable
  • Idealisk för kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, labb och &forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell BNAL-M
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm